Fluoruro de plata (II) 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC6360-10G
PC6360-5G
APOSPC6360-10GEA
339
EUR
APOSPC6360-10G
APOSPC6360-5G
Fluoruro de plata (II) 99%
Fluoruro de plata (II)
Hard fluorinating agent; Liberates iodine from KI solution. Can be used for substitution of hydrogens in hydrohalogenate alkenes
Formula:
AgF₂ Pto. de fusión: 690 °C Densidad: 4,57 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003411 Núm. CAS: 7783-95-1 EINECS: 232-037-5 UN: 3085 ADR: 5.1+8,II |