2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6361-1G PC6361-5G PC6361-25G
APOSPC6361-1GEA 29 EUR
APOSPC6361-1G APOSPC6361-5G APOSPC6361-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08282785
Núm. CAS: 402-17-5