3-Fluoro-4-metoxibenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate, 3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid methyl ester
PC6363-100G PC6363-25G PC6363-5G
APOSPC6363-100GEA 314 EUR
APOSPC6363-100G APOSPC6363-25G APOSPC6363-5G
3-Fluoro-4-metoxibenzoato de metilo
3-Fluoro-4-metoxibenzoato de metilo
Formula: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Pto. de fusión: 69…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215839
Núm. CAS: 369-30-2