3-Fluoro-4-methoxyphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6365-1G PC6365-250MG
APOSPC6365-1GEA 42.2 EUR
APOSPC6365-1G APOSPC6365-250MG
3-Fluoro-4-methoxyphenol
3-Fluoro-4-methoxyphenol
Formula: C₇H₇FO₂
Pto. de fusión: 41…41,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263471
Núm. CAS: 452-11-9
UN: 1759
ADR: 8,III