5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
PC6369-1G PC6369-250MG PC6369-500MG PC6369-2.5G PC6369-5G
APOSPC6369-1GEA 105 EUR
APOSPC6369-1G APOSPC6369-250MG APOSPC6369-500MG APOSPC6369-2.5G APOSPC6369-5G
5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formula: C₃H₂F₃N₃O
MW: 153,06 g/mol
Pto. de fusión: 155…160 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08062581
Núm. CAS: 768-29-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III