Fluoruro de plata 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Plata fluoruro
PC6370-5G PC6370-25G PC6370-1G
APOSPC6370-5GEA 79.9 EUR
APOSPC6370-5G APOSPC6370-25G APOSPC6370-1G
Fluoruro de plata 98%
Fluoruro de plata
Soft (mild) fluorinating agent for selective fluorination. Alkyl fluorides may be prepared by halex reactions. AgF & I2 or Br2 will trans-fluoro halogenate alkenes.
Formula: AgF
MW: 126.87 g/mol
Pto. Ebullición: 1159 °C
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 5.852 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003410
Núm. CAS: 7775-41-9
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,08657