1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6371-1G PC6371-250MG PC6371-5G
APOSPC6371-1GEA 174 EUR
APOSPC6371-1G APOSPC6371-250MG APOSPC6371-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Formula: C₉H₈F₃N₃
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777192
Núm. CAS: 5685-69-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III