2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-formylbenzonitrile
PC6372-1G PC6372-250MG PC6372-5G
APOSPC6372-1GEA 142 EUR
APOSPC6372-1G APOSPC6372-250MG APOSPC6372-5G
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₄FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275455
Núm. CAS: 77532-90-2