N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6374-25G PC6374-5G
APOSPC6374-25GEA 228 EUR
APOSPC6374-25G APOSPC6374-5G
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₅H₁₀F₃NO₄S
MW: 237,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094347
Núm. CAS: 77534-70-4