Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-Fluoro-5-iodobenzoate
PC6375-1G PC6375-5G PC6375-25G
APOSPC6375-1GEA 36.4 EUR
APOSPC6375-1G APOSPC6375-5G APOSPC6375-25G
Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Formula: C₈H₆FIO₂
MW: 280,0349 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203930
Núm. CAS: 625471-27-4