2-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6380-1G PC6380-250MG
APOSPC6380-1GEA 0 EUR
APOSPC6380-1G APOSPC6380-250MG
2-Fluoro-DL-tyrosine 97%
2-Fluoro-DL-tyrosine
Formula: C₉H₁₀FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03005295
Núm. CAS: 7656-31-7