Silver heptafluorobutyrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6384-1G PC6384-25G PC6384-5G
APOSPC6384-1GEA 0 EUR
APOSPC6384-1G APOSPC6384-25G APOSPC6384-5G
Silver heptafluorobutyrate 97%
Silver heptafluorobutyrate
Formula: C₄AgF₇O₂
Pto. de fusión: 292…294 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064197
Núm. CAS: 3794-64-7
EINECS: 223-266-1