3-Cloro-2,6-difluorobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC6385-25G
PC6385-5G
PC6385-10G
APOSPC6385-25GEA
84.1
EUR
APOSPC6385-25G
APOSPC6385-5G
APOSPC6385-10G
3-Cloro-2,6-difluorobenzaldehído 97%
3-Cloro-2,6-difluorobenzaldehído
Formula:
C₇H₃ClF₂O Pto. de fusión: 46…49 °C Pto. de inflamación: 102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631323 Núm. CAS: 190011-87-1 |