4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6389-10G PC6389-5G PC6389-1G
APOSPC6389-10GEA 405 EUR
APOSPC6389-10G APOSPC6389-5G APOSPC6389-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660289
Núm. CAS: 886502-56-3