Hexafluoroantimonato de plata 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Silver hexafluoroantimonate(V)
PC6390-1G PC6390-25G PC6390-5G
APOSPC6390-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6390-1G APOSPC6390-25G APOSPC6390-5G
Hexafluoroantimonato de plata 98%
Hexafluoroantimonato de plata
Lewis acid catalyst for electrophilic halogenation of alkenes, can also promote rearrangements of 3-bromoflavanones to isoflavanones, ask for references
Formula: AgF₆Sb
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003401
Núm. CAS: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
UN: 3260
ADR: 8,II