Hexafluorofosfato de plata (I) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Silver hexafluorophosphate
PC6400-10G PC6400-25G PC6400-100G
APOSPC6400-10GEA 144 EUR
APOSPC6400-10G APOSPC6400-25G APOSPC6400-100G
Hexafluorofosfato de plata (I) 98%
Hexafluorofosfato de plata (I)
Formula: AgF₆P
MW: 252.83
Pto. de fusión: 102 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003415
Núm. CAS: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN: 3260
ADR: 8 II