3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6423-1G PC6423-25G PC6423-5G
APOSPC6423-1GEA 0 EUR
APOSPC6423-1G APOSPC6423-25G APOSPC6423-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄NO
Pto. Ebullición: 60 °C/ 5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660203
Núm. CAS: 886498-94-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III