Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-cyano-4-fluorobenzoate
PC6425-1G PC6425-25G PC6425-5G
APOSPC6425-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6425-1G APOSPC6425-25G APOSPC6425-5G
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₆FNO₂
MW: 179,1500 g/mol
Pto. de fusión: 88…91 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203915
Núm. CAS: 676602-31-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III