Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6427-1G PC6427-5G
APOSPC6427-1GEA 0 EUR
APOSPC6427-1G APOSPC6427-5G
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₀H₁₀BF₄IN₂
Pto. de fusión: 159…164 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03703393
Núm. CAS: 15656-28-7