Tetrafluoroborato de plata (I) 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Argentous tetrafluoroborate
PC6430-100G PC6430-10G PC6430-50G
APOSPC6430-100GEA 335 EUR
APOSPC6430-100G APOSPC6430-10G APOSPC6430-50G
Tetrafluoroborato de plata (I) 99%
Tetrafluoroborato de plata (I)
Converts alpha-bromoalkanones to the corresponding fluoro-derivative, Tetrahedron Lett., 1979, 3357.Soluble in many organic solvents.
Formula: AgBF₄
MW: 194,67 g/mol
Pto. de fusión: 70…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003408
Núm. CAS: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II