2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6431-1G PC6431-5G
APOSPC6431-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6431-1G APOSPC6431-5G
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₅F₃N₄
MW: 178,118 g/mol
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115112
Núm. CAS: 197305-97-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III