Trifluoroacetato de plata 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Silver(I) trifluoroacetate
PC6440-25G PC6440-5G PC6440-100G
APOSPC6440-25GEA 52.2 EUR
APOSPC6440-25G APOSPC6440-5G APOSPC6440-100G
Trifluoroacetato de plata 98%
Trifluoroacetato de plata
Lewis acid catalyst for regioselective alkylation:Helv.Chim.Acta., 1989, 72, 1362; Can convert enol silyl ethers to alpha-acyloxy carbonyls, ask for reference.
Formula: C₂AgF₃O₂
MW: 220.88 g/mol
Pto. de fusión: 257…260 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013199
Núm. CAS: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS III