4-Cloro-3-fluoropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6447-25G PC6447-5G PC6447-1G
APOSPC6447-25GEA 126 EUR
APOSPC6447-25G APOSPC6447-5G APOSPC6447-1G
4-Cloro-3-fluoropiridina
4-Cloro-3-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Pto. Ebullición: 138…143 °C
Pto. de fusión: –27 to –24 °C
Densidad: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453233
Núm. CAS: 2546-56-7
UN: 1993
ADR: 3,III