1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-iodobenzene
PC6449-100G PC6449-25G PC6449-5G
APOSPC6449-100GEA 165 EUR
APOSPC6449-100G APOSPC6449-25G APOSPC6449-5G
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂I
Pto. de fusión: 41…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861126
Núm. CAS: 160976-02-3