Trifluorometanosulfonato de plata 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Silver trifluoromethanesulphonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulphonic acid silver salt
PC6450-25G PC6450-5G PC6450-100G PC6450-500G
APOSPC6450-25GEA 58 EUR
APOSPC6450-25G APOSPC6450-5G APOSPC6450-100G APOSPC6450-500G
Trifluorometanosulfonato de plata 98%
Trifluorometanosulfonato de plata
Increases leaving group ability of halogens; can be used for conversion of alkyl halides to triflates & acyl halides to acyl triflates; soluble in ether and other organic solvents.
Formula: CAgF₃O₃S
MW: 256.94 g/mol
Pto. de fusión: 356…357 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013226
Núm. CAS: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260
ADR: 8 III