Sodio fluoruro 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6466B-1G PC6466B-25G
APOSPC6466B-1GEA 22 EUR
APOSPC6466B-1G APOSPC6466B-25G
Sodio fluoruro 99.99%
Sodio fluoruro
Formula: NaF
Pto. de fusión: 988 °C
Densidad: 2,78 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003524
Núm. CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III