Sodium heptafluorobutyrate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6470-5G PC6470-25G
APOSPC6470-5GEA 68.3 EUR
APOSPC6470-5G APOSPC6470-25G
Sodium heptafluorobutyrate 98%
Sodium heptafluorobutyrate
Formula: C₄F₇NaO₂
MW: 236.02 g/mol
Pto. de fusión: 248…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066168
Núm. CAS: 2218-54-4
EINECS: 218-721-6