Hexafluoroantimonato de sodio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium hexafluoroantimonate(V)
PC6480-1KG PC6480-250G PC6480-25G PC6480-100G PC6480-500G PC6480-5KG
APOSPC6480-1KGEA 203 EUR
APOSPC6480-1KG APOSPC6480-250G APOSPC6480-25G APOSPC6480-100G APOSPC6480-500G APOSPC6480-5KG
Hexafluoroantimonato de sodio 98%
Hexafluoroantimonato de sodio
Formula: F₆NaSb
MW: 258.74 g/mol
Pto. de fusión: 1360 °C
Densidad: 3.375 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003482
Núm. CAS: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN: 1549
ADR: 6.1 III