Fomblin® Z-25
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6484-25G PC6484-5G PC6484-5KG
APOSPC6484-25GEA 0 EUR
APOSPC6484-25G APOSPC6484-5G APOSPC6484-5KG
Fomblin® Z-25
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
A linear PFPE available as a neutral or functionalized fluid, used in aerospace, magnetic media and polymer modification uses.
Pto. Ebullición: >270 °C
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00163699
Núm. CAS: 69991-67-9