2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6499-5G PC6499-1G
APOSPC6499-5GEA 121 EUR
APOSPC6499-5G APOSPC6499-1G
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 98%
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₆F₄O₃
Pto. de fusión: 78…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094352
Núm. CAS: 10008-97-6