6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluoro-4-hydroxy-2H-chromen-2-one
PC6507-1G PC6507-250MG
APOSPC6507-1GEA 43.5 EUR
APOSPC6507-1G APOSPC6507-250MG
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Formula: C₉H₅FO₃
MW: 180,13 g/mol
Pto. de fusión: 248…251 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094006
Núm. CAS: 1994-13-4