5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC6513-1G PC6513-25G PC6513-5G
APOSPC6513-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6513-1G APOSPC6513-25G APOSPC6513-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C/60mmHg
Pto. de fusión: 31…33 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075249
Núm. CAS: 93249-62-8