Hexafluorotitanato de disodio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium hexafluorotitanate(IV)
PC6514-5G PC6514-10G PC6514-50G
APOSPC6514-5GEA 72.5 EUR
APOSPC6514-5G APOSPC6514-10G APOSPC6514-50G
Hexafluorotitanato de disodio 98%
Hexafluorotitanato de disodio
Formula: F₆Na₂Ti
MW: 207.85 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014244
Núm. CAS: 17116-13-1
EINECS: 241-181-8