3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3'-Bromomethyl-2-fluorodiphenyl Ether
PC6515-100MG PC6515-250MG
APOSPC6515-100MGEA 128 EUR
APOSPC6515-100MG APOSPC6515-250MG
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formula: C₁₃H₁₀BrFO
Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059914
Núm. CAS: 242812-04-0
UN: 3265
ADR: 8,III