2,3-Difluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6523-100G PC6523-25G PC6523-5G
APOSPC6523-100GEA 0 EUR
APOSPC6523-100G APOSPC6523-25G APOSPC6523-5G
2,3-Difluorotolueno 97%
2,3-Difluorotolueno
Formula: C₇H₆F₂
Pto. Ebullición: 119…121 °C
Densidad: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631506
Núm. CAS: 3828-49-7
UN: 1993
ADR: 3,II