1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6526-25G PC6526-5G
APOSPC6526-25GEA 473 EUR
APOSPC6526-25G APOSPC6526-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate
Formula: C₁₂H₁₁F₁₃O₂
MW: 434,2 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C/14mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862031
Núm. CAS: 242812-05-1