2,6-Dicloro-4-(trifluorometoxi)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6533-10G PC6533-5G
APOSPC6533-10GEA 31.9 EUR
APOSPC6533-10G APOSPC6533-5G
2,6-Dicloro-4-(trifluorometoxi)anilina 98%
2,6-Dicloro-4-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₄Cl₂F₃NO
MW: 246,02 g/mol
Pto. de fusión: 30…32 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190128
Núm. CAS: 99479-66-0