1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)benceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6549-25G PC6549-5G PC6549-10G
APOSPC6549-25GEA 168 EUR
APOSPC6549-25G APOSPC6549-5G APOSPC6549-10G
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)benceno
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)benceno
Formula: C₈H₅BrF₄O
Pto. Ebullición: 193 °C
Densidad: 1,6187 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094377
Núm. CAS: 527751-45-7