2-Fluoro-5-nitroobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6552-100G PC6552-25G PC6552-5G
APOSPC6552-100GEA 163 EUR
APOSPC6552-100G APOSPC6552-25G APOSPC6552-5G
2-Fluoro-5-nitroobenzaldehído
2-Fluoro-5-nitroobenzaldehído
Formula: C₇H₄FNO₃
MW: 169.11 g/mol
Pto. de fusión: 57…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042298
Núm. CAS: 27996-87-8