3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methylthio-5-(trifluoromethyl)aniline
PC6554-25G PC6554-5G
APOSPC6554-25GEA 553 EUR
APOSPC6554-25G APOSPC6554-5G
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride 97%
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride
Formula: C₈H₈F₃NS
Pto. Ebullición: 111…112 °C/12mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052715
Núm. CAS: 207974-07-0