4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6567-1G PC6567-5G
APOSPC6567-1GEA 102 EUR
APOSPC6567-1G APOSPC6567-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₃NO₄S
MW: 289,62 g/mol
Pto. de fusión: 61…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094387
Núm. CAS: 39234-83-8
UN: 3261
ADR: 8,II