Cloruro de 3-fluoro-4-metilbenceno-1-sulfonilo 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 3-Fluoro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride

PC6569-5G PC6569-25G
APOSPC6569-5GEA 79.9 EUR
APOSPC6569-5G APOSPC6569-25G
Cloruro de 3-fluoro-4-metilbenceno-1-sulfonilo 97%
Cloruro de 3-fluoro-4-metilbenceno-1-sulfonilo
Formula: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,64 g/mol
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094389
Núm. CAS: 90260-13-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR