Trifluoroacetato de sodio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
PC6570-100G PC6570-25G PC6570-500G
APOSPC6570-100GEA 49.3 EUR
APOSPC6570-100G APOSPC6570-25G APOSPC6570-500G
Trifluoroacetato de sodio 98%
Trifluoroacetato de sodio
Formula: C₂F₃NaO₂
Pto. de fusión: 205…207 °C (desc.)
Densidad: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013217
Núm. CAS: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6