Cloruro de 4-fluoro-2-metilbenceno-1-sulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC6571-25G PC6571-5G
APOSPC6571-25GEA 422 EUR
APOSPC6571-25G APOSPC6571-5G
Cloruro de 4-fluoro-2-metilbenceno-1-sulfonilo
Cloruro de 4-fluoro-2-metilbenceno-1-sulfonilo
Formula: C₇H₆ClFO₂S
Pto. Ebullición: 245…246 °C
Densidad: 1,433 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094390
Núm. CAS: 7079-48-3
UN: 3265
ADR: 8,II