Trifluorometanosulfonato de sodio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid sodium salt
PC6572-25G PC6572-5G PC6572-100G
APOSPC6572-25GEA 24.8 EUR
APOSPC6572-25G APOSPC6572-5G APOSPC6572-100G
Trifluorometanosulfonato de sodio 98%
Trifluorometanosulfonato de sodio
Formula: CF₃NaO₃S
MW: 172.06 g/mol
Pto. de fusión: 253…255 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061607
Núm. CAS: 2926-30-9