o,α,α,α-Tétrafluoroanisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6573-100G PC6573-25G PC6573-5G
APOSPC6573-100GEA 88.6 EUR
APOSPC6573-100G APOSPC6573-25G APOSPC6573-5G
o,α,α,α-Tétrafluoroanisole 98%
o,α,α,α-Tétrafluoroanisole
Formula: C₇H₄F₄O
Pto. Ebullición: 105…106 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236322
Núm. CAS: 2106-18-5
UN: 1993
ADR: 3,II