(3-Fluoro-4-metoxifenil)acetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-methoxylphenylacetonitrile
PC6574-1G PC6574-5G PC6574-10G
APOSPC6574-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6574-1G APOSPC6574-5G APOSPC6574-10G
(3-Fluoro-4-metoxifenil)acetonitrilo 98%
(3-Fluoro-4-metoxifenil)acetonitrilo
Formula: C₉H₈FNO
MW: 165.17 g/mol
Pto. de fusión: 47…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040889
Núm. CAS: 404-90-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III