Cloruro de 4-bromo-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6575-100G PC6575-25G PC6575-5G
APOSPC6575-100GEA 328 EUR
APOSPC6575-100G APOSPC6575-25G APOSPC6575-5G
Cloruro de 4-bromo-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Cloruro de 4-bromo-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₃BrClF₃O₂S
Densidad: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094391
Núm. CAS: 351003-47-9
UN: 3265
ADR: 8,II