Cloruro de 4-bromo-2-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride

PC6576-100G PC6576-25G PC6576-5G
APOSPC6576-100GEA 203 EUR
APOSPC6576-100G APOSPC6576-25G APOSPC6576-5G
Cloruro de 4-bromo-2-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Cloruro de 4-bromo-2-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323,52 g/mol
Pto. de fusión: 54…58 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094392
Núm. CAS: 176225-10-8
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR