Cloruro de 3-bromo-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6577-5G PC6577-1G PC6577-25G
APOSPC6577-5GEA 29 EUR
APOSPC6577-5G APOSPC6577-1G APOSPC6577-25G
Cloruro de 3-bromo-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo 97%
Cloruro de 3-bromo-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₃BrClF₃O₂S
Pto. Ebullición: 217…218 °C
Densidad: 1,835 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094393
Núm. CAS: 351003-46-8
UN: 3265
ADR: 8,II